(DL)-4-(trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC405603-100MG
APOSPC405603-100MGEA 1300 EUR
APOSPC405603-100MG
(DL)-4-(trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropyl)benzoic acid
(DL)-4-(trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1404192-14-8