4-(Pentafluorothio)benzyl bromide

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC405656-5G PC405656-1G PC405656-500MG
APOSPC405656-5GEA 0 EUR
APOSPC405656-5G APOSPC405656-1G APOSPC405656-500MG
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₇H₆BrF₅S
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652420
CAS-Nummer: 1126969-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR