3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Bromo-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC405658-1G
APOSPC405658-1GEA
348
EUR
APOSPC405658-1G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂F₅S Molecular Weight: 375,98 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16652484 CAS-Nummer: 1240257-14-0 UN: 3261 ADR: 8,III |