3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405665-1G
APOSPC405665-1GEA
348
EUR
APOSPC405665-1G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzylamine 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzylamine
Formel:
C₇H₇F₆NS Molecular Weight: 251,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652463 CAS-Nummer: 1240257-73-1 |