2-Chlor-4-(pentafluorthio)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405667-1G PC405667-5G PC405667-10G
APOSPC405667-1GEA 0 EUR
APOSPC405667-1G APOSPC405667-5G APOSPC405667-10G
2-Chlor-4-(pentafluorthio)anilin
2-Chlor-4-(pentafluorthio)anilin
Formel: C₆H₅ClF₅NS
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20731080
CAS-Nummer: 165114-85-2