2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405669-1G
PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA
575
EUR
APOSPC405669-1G
APOSPC405669-100MG
2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin 97%
2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin
Formel:
C₆H₅F₆NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652511 CAS-Nummer: 1240257-25-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |