3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
PC405670-1G
APOSPC405670-1GEA
348
EUR
APOSPC405670-1G
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzonitrile 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzonitrile
Formel:
C₇H₃F₆NS Molecular Weight: 247,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201029 CAS-Nummer: 1373920-62-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |