3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
PC405677-1G
PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA
422
EUR
APOSPC405677-1G
APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Formel:
C₇H₄ClF₅O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652415 CAS-Nummer: 1448317-67-6 |