3-Fluor-5-(pentafluorthio)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405678-1G
APOSPC405678-1GEA
841
EUR
APOSPC405678-1G
3-Fluor-5-(pentafluorthio)benzoesäure 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel:
C₇H₄F₆O₂S Molecular Weight: 266.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652421 CAS-Nummer: 1448319-13-8 |