3-(Trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405689-100MG
APOSPC405689-100MGEA
50.9
EUR
APOSPC405689-100MG
3-(Trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-(Trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel:
C₇H₇F₃O₂ Molecular Weight: 180,124 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20544759 CAS-Nummer: 224584-18-3 |