2-(Benzylamino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC405701-250MG
APOSPC405701-250MGEA
0
EUR
APOSPC405701-250MG
2-(Benzylamino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Benzylamino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formel:
C₁₄H₁₆FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29037346 CAS-Nummer: 1980033-63-3 |