ω-Brom-4-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-1-(4-fluorphenyl)ethan-1-on, Brommethyl-p-fluorphenylketon, 2-Brom-4'-fluoracetophenon, 4-Fluorphenacylbromid, α-Brom-4-fluoracetophenon
PC4060-25G PC4060-5G PC4060-100G
APOSPC4060-25GEA 43.5 EUR
APOSPC4060-25G APOSPC4060-5G APOSPC4060-100G
ω-Brom-4-fluoracetophenon 97%
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Intermediate for preparation of 1,2-diarylcyclopentenolcyclooxygenase inhibitors: J.Med.Chem.,37,3878,1994.
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217.04 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040830
CAS-Nummer: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8 II