N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
PC4064-5G
PC4064-10G
PC4064-1G
APOSPC4064-5GEA
33.5
EUR
APOSPC4064-5G
APOSPC4064-10G
APOSPC4064-1G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid)
Triflating reagent.
Formel:
C₇H₄F₆N₂O₄S₂ Siedepunkt: 80…90 °C/0,25mmHg Schmelzpunkt: 37…42 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00191834 CAS-Nummer: 145100-50-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...