N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide

PC4064-5G PC4064-10G PC4064-1G
APOSPC4064-5GEA 33.5 EUR
APOSPC4064-5G APOSPC4064-10G APOSPC4064-1G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid)

Triflating reagent.

Formel: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Siedepunkt: 80…90 °C/0,25mmHg
Schmelzpunkt: 37…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191834
CAS-Nummer: 145100-50-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR