4-Hydroxy-2-n-propyl-6-trifluoromethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC407024-1G
APOSPC407024-1GEA
393
EUR
APOSPC407024-1G
4-Hydroxy-2-n-propyl-6-trifluoromethylquinoline
4-Hydroxy-2-n-propyl-6-trifluoromethylquinoline
Formel:
C₁₃H₁₂F₃NO Molecular Weight: 255,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684130 CAS-Nummer: 927800-87-1 |