(2-Nitro-5-trifluoromethylphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC407026-1G
APOSPC407026-1GEA
256
EUR
APOSPC407026-1G
(2-Nitro-5-trifluoromethylphenyl)acetic acid
(2-Nitro-5-trifluoromethylphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₆F₃NO₄ Molecular Weight: 249,143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436986 CAS-Nummer: 927801-01-2 |