(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-isopropyl-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)propan-2-amine
PC408015-1G
APOSPC408015-1GEA
408
EUR
APOSPC408015-1G
(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-isopropyl-amine
(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-isopropyl-amine
Formel:
C₁₀H₁₃ClFN Molecular Weight: 201,668 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053432 CAS-Nummer: 62924-66-7 |