N-Ethyl-3-fluorbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
PC408019-1G
APOSPC408019-1GEA
0
EUR
APOSPC408019-1G
N-Ethyl-3-fluorbenzylamin
N-Ethyl-3-fluorbenzylamin
Formel:
C₉H₁₂FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06655514 CAS-Nummer: 90389-85-8 |