2-Chloro-N-cyclopropyl-N-(2-fluoro-benzyl)-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-N-cyclopropyl-N-(2-fluorobenzyl)acetamide
PC408020-500MG
APOSPC408020-500MGEA 865 EUR
APOSPC408020-500MG
2-Chloro-N-cyclopropyl-N-(2-fluoro-benzyl)-acetamide
2-Chloro-N-cyclopropyl-N-(2-fluoro-benzyl)-acetamide
Formel: C₁₂H₁₃ClFNO
Molecular Weight: 241,689 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07690515
CAS-Nummer: 874595-08-1