5-Fluoro-N-methylpyridin-2-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408023-1G
APOSPC408023-1GEA
873
EUR
APOSPC408023-1G
5-Fluoro-N-methylpyridin-2-amine hydrochloride
5-Fluoro-N-methylpyridin-2-amine hydrochloride
Formel:
C₆H₇FN₂·ClH Molecular Weight: 162,593 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631804 CAS-Nummer: 1417794-20-7 |