{(S)-1-[Cyclopropyl-(4-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-ethyl}-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408027-500MG
APOSPC408027-500MGEA
1160
EUR
APOSPC408027-500MG
{(S)-1-[Cyclopropyl-(4-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-ethyl}-carbamic acid tert-butyl ester
{(S)-1-[Cyclopropyl-(4-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-ethyl}-carbamic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₈H₂₅FN₂O₃ Molecular Weight: 336,401 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24369776 CAS-Nummer: 1421010-21-0 |