2-[(4-Fluoro-benzyl)-methyl-amino]-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC408030-500MG
APOSPC408030-500MGEA
386
EUR
APOSPC408030-500MG
2-[(4-Fluoro-benzyl)-methyl-amino]-ethanol
2-[(4-Fluoro-benzyl)-methyl-amino]-ethanol
Formel:
C₁₀H₁₄FNO Molecular Weight: 183,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14646020 CAS-Nummer: 2248-70-6 |