N-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)methanesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC408032-1G
APOSPC408032-1GEA
556
EUR
APOSPC408032-1G
N-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)methanesulphonamide
N-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)methanesulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂S Molecular Weight: 229,271 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24382615 CAS-Nummer: 1420987-44-5 |