2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408056-250MG
PC408056-1G
APOSPC408056-250MGEA
98.9
EUR
APOSPC408056-250MG
APOSPC408056-1G
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
2,3-Difluoro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂F₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750303 CAS-Nummer: 954219-68-2 |