1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408060-250MG
APOSPC408060-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC408060-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine 96%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₅H₆F₃N₃
Molecular Weight: 165,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04970058
CAS-Nummer: 1006436-44-7