2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408069-1G PC408069-5G
APOSPC408069-1GEA 82.9 EUR
APOSPC408069-1G APOSPC408069-5G
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester
Formel: C₈H₆F₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203802
CAS-Nummer: 773874-16-1