Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC408088-1G
PC408088-5G
APOSPC408088-1GEA
109
EUR
APOSPC408088-1G
APOSPC408088-5G
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Formel:
C₁₅HF₂₉O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412274 CAS-Nummer: 65150-95-0 UN: 3265 ADR: 8,III |