3-Chlor-4-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-1-fluoro-4-methoxybenzene
PC4082-1G
APOSPC4082-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4082-1G
3-Chlor-4-fluoranisol 98%
3-Chlor-4-fluoranisol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160.58 g/mol Siedepunkt: 189 °C Dichte: 1.265 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070778 CAS-Nummer: 202925-07-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...