1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7-iodoheptane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC408212-5G
APOSPC408212-5GEA 350 EUR
APOSPC408212-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7-iodoheptane
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7-iodoheptane
Formel: C₇H₈F₇I
Siedepunkt: 115 °C/100mmHg
Dichte: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06247733
CAS-Nummer: 2967-60-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR