4-Chloro-5,6-difluoronicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-5,6-difluoropyridine-3-carboxylic acid
PC408223-1G
APOSPC408223-1GEA
524
EUR
APOSPC408223-1G
4-Chloro-5,6-difluoronicotinic acid 95%
4-Chloro-5,6-difluoronicotinic acid
Formel:
C₆H₂ClF₂NO₂ Molecular Weight: 193,5400 g/mol Schmelzpunkt: 117…118 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09031172 CAS-Nummer: 851386-32-8 |