2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)methylamine
PC408258-1G
PC408258-5G
APOSPC408258-1GEA
108
EUR
APOSPC408258-1G
APOSPC408258-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel:
C₈H₁₀FNO Molecular Weight: 155.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11045854 CAS-Nummer: 93071-81-9 UN: 3267 ADR: 8 III |