4-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC408265-1G
APOSPC408265-1GEA
55.1
EUR
APOSPC408265-1G
4-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
4-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₈FNO Molecular Weight: 165.164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660192 CAS-Nummer: 886498-56-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |