3-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408280-1G
APOSPC408280-1GEA
176
EUR
APOSPC408280-1G
3-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
3-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₄ Molecular Weight: 236,145 g/mol Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19105099 CAS-Nummer: 836-33-9 |