2-Fluoro-5-iodo-4-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408288-1G
APOSPC408288-1GEA
156
EUR
APOSPC408288-1G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylpyridine 97%
2-Fluoro-5-iodo-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅FIN Molecular Weight: 237,013 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12911585 CAS-Nummer: 1184913-75-4 |