5-Fluoro-N-isopropylpyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408292-1G
APOSPC408292-1GEA
1200
EUR
APOSPC408292-1G
5-Fluoro-N-isopropylpyridin-2-amine
5-Fluoro-N-isopropylpyridin-2-amine
Formel:
C₈H₁₁FN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14621285 CAS-Nummer: 1251039-74-3 |