(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-isopropyl-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408293-1G
APOSPC408293-1GEA
430
EUR
APOSPC408293-1G
(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-isopropyl-amine
(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-isopropyl-amine
Formel:
C₇H₁₀FN₃ Molecular Weight: 155,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02102214 CAS-Nummer: 77476-97-2 |