4-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408294-500MG
APOSPC408294-500MGEA
495
EUR
APOSPC408294-500MG
4-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₄FNO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098431 CAS-Nummer: 333988-27-5 |