2-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408295-500MG
APOSPC408295-500MGEA
430
EUR
APOSPC408295-500MG
2-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₆H₂₂FNO₂S Molecular Weight: 311,415 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098435 CAS-Nummer: 1353945-63-7 |