[1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-4-yl]-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-(2-Fluorobenzyl)piperidin-4-yl)methanol
PC408304-500MG
APOSPC408304-500MGEA
430
EUR
APOSPC408304-500MG
[1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-4-yl]-methanol
[1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-4-yl]-methanol
Formel:
C₁₃H₁₈FNO Molecular Weight: 223,287 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16153520 CAS-Nummer: 1241253-40-6 |