(2-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408309-500MG
APOSPC408309-500MGEA
430
EUR
APOSPC408309-500MG
(2-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
(2-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂·ClH Molecular Weight: 258,763 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18380005 CAS-Nummer: 1261235-83-9 |