(3-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(3-Fluorobenzyl)-N-methylpiperidin-4-amine hydrochloride
PC408310-500MG
APOSPC408310-500MGEA
430
EUR
APOSPC408310-500MG
(3-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
(3-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂·ClH Molecular Weight: 258,763 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18380007 CAS-Nummer: 1261231-94-0 |