(4-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408311-500MG
APOSPC408311-500MGEA
430
EUR
APOSPC408311-500MG
(4-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
(4-Fluoro-benzyl)-methyl-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂·ClH Molecular Weight: 258,763 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18380009 CAS-Nummer: 1261230-85-6 |