[1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-piperidin-3-yl]-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)piperidin-3-yl)methanol
PC408312-500MG
APOSPC408312-500MGEA
553
EUR
APOSPC408312-500MG
[1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-piperidin-3-yl]-methanol
[1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-piperidin-3-yl]-methanol
Formel:
C₁₀H₁₄FN₃O Molecular Weight: 211,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18380078 CAS-Nummer: 1261232-82-9 |