(1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)piperidin-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC408314-500MG
APOSPC408314-500MGEA
553
EUR
APOSPC408314-500MG
(1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)piperidin-4-yl)methanol
(1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)piperidin-4-yl)methanol
Formel:
C₁₀H₁₄FN₃O Molecular Weight: 211,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18380094 CAS-Nummer: 1032825-49-2 |