5-Fluoro-2-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408315-500MG
APOSPC408315-500MGEA
553
EUR
APOSPC408315-500MG
5-Fluoro-2-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
5-Fluoro-2-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂FN₃O·ClH Molecular Weight: 233,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18380140 CAS-Nummer: 1261235-88-4 |