1-(4-Fluorobenzyl)piperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC408317-500MG
APOSPC408317-500MGEA
306
EUR
APOSPC408317-500MG
1-(4-Fluorobenzyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorobenzyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₆FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04971127 CAS-Nummer: 832737-45-8 |