1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-azetidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC408319-500MG
APOSPC408319-500MGEA
619
EUR
APOSPC408319-500MG
1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-azetidine-3-carboxylic acid
1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-azetidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₈FN₃O₂ Molecular Weight: 197,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837436 CAS-Nummer: 1289387-13-8 |