1-(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-azetidine-3-carboxylic acid 2-chloro-6-fluoro-benzyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-6-fluorobenzyl 1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)azetidine-3-carboxylate
PC408320-500MG
APOSPC408320-500MGEA
430
EUR
APOSPC408320-500MG
1-(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-azetidine-3-carboxylic acid 2-chloro-6-fluoro-benzyl ester
1-(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-azetidine-3-carboxylic acid 2-chloro-6-fluoro-benzyl ester
Formel:
C₁₈H₁₅Cl₂F₂NO₂ Molecular Weight: 386,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837439 CAS-Nummer: 1289385-42-7 |