1-(4-Fluoro-benzyl)-piperazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408321-500MG
APOSPC408321-500MGEA 430 EUR
APOSPC408321-500MG
1-(4-Fluoro-benzyl)-piperazine-2-carboxylic acid hydrochloride
1-(4-Fluoro-benzyl)-piperazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18837465
CAS-Nummer: 1289384-65-1