4-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(((4-Fluorophenyl)thio)methyl)piperidine hydrochloride
PC408324-500MG
APOSPC408324-500MGEA
430
EUR
APOSPC408324-500MG
4-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
4-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆FNS·ClH Molecular Weight: 261,786 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837521 CAS-Nummer: 1289384-72-0 |